2-Hexyl-4-pentynoic acid ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(2-Propynyl)octanoic Acid, 2-Propargyloctanoic Acid
H0964-25G H0964-5G
TCIAH0964-25GEA 651 EUR
TCIAH0964-25G TCIAH0964-5G
2-Hexyl-4-pentynoic acid ≥95.0% (by titrimetric analysis)
2-Hexyl-4-pentynoic acid
Formula: C₁₁H₁₈O₂
MW: 182,26 g/mol
Número MDL: MFCD00946863
Núm. CAS: 96017-59-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %