4-(3-Hydroxyphenyl)piperidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0965-25G H0965-5G
TCIAH0965-25GEA 1827 EUR
TCIAH0965-25G TCIAH0965-5G
4-(3-Hydroxyphenyl)piperidine ≥98.0% (por GC)
4-(3-Hydroxyphenyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₅NO
Número MDL: MFCD02093474
Núm. CAS: 110878-71-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency