2-(3-Hydroxypropyl)benzimidazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-(2-Benzimidazolyl)propanol, 3-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)propan-1-ol, 2-Benzimidazolepropanol
H0988-25G
H0988-5G
TCIAH0988-25GEA
184
EUR
TCIAH0988-25G
TCIAH0988-5G
2-(3-Hydroxypropyl)benzimidazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-(3-Hydroxypropyl)benzimidazole
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O MW: 176,22 g/mol |
Número MDL:
MFCD00022688 Núm. CAS: 2403-66-9 EINECS: 219-290-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 165.0 to 169.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |