1,2-Hexadecanediol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0993-25G H0993-5G
TCIAH0993-25GEA 205 EUR
TCIAH0993-25G TCIAH0993-5G
1,2-Hexadecanediol ≥98.0% (por GC)
1,2-Hexadecanediol
Formula: C₁₆H₃₄O₂
Número MDL: MFCD00004727
Núm. CAS: 6920-24-7
EINECS: 230-030-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C