4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Vanillylideneacetone, Dehydrozingerone, 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)but-3-en-2-one
H0996-25G H0996-5G
TCIAH0996-25GEA 194 EUR
TCIAH0996-25G TCIAH0996-5G
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one ≥98.0% (por GC)
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one
Formula: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Número MDL: MFCD00012210
Núm. CAS: 1080-12-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 132.0 deg-C