3-Hydroxy-2,6-bis(hydroxymethyl)-4-pyrone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
H1019-1G H1019-5G
TCIAH1019-1GEA 69 EUR
TCIAH1019-1G TCIAH1019-5G
3-Hydroxy-2,6-bis(hydroxymethyl)-4-pyrone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Hydroxy-2,6-bis(hydroxymethyl)-4-pyrone
Formula: C₇H₈O₅
MW: 172,14 g/mol
Número MDL: MFCD00110732
Núm. CAS: 2029-49-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point (Decomposition) 145.0 to 153.0 deg-C