4-Hydroxyphenyldimethylsulphonium methyl sulphate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-Hydroxyphenyl)dimethylsulphonium methyl sulphate, Dimethyl-4-hydroxyphenylsulphonium Methyl Sulphate
H1022-25G H1022-5G
TCIAH1022-25GEA 252 EUR
TCIAH1022-25G TCIAH1022-5G
4-Hydroxyphenyldimethylsulphonium methyl sulphate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Hydroxyphenyldimethylsulphonium methyl sulphate
Formula: C₉H₁₄O₅S₂
MW: 266,33 g/mol
Número MDL: MFCD08276380
Núm. CAS: 32279-04-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C