N-Hydroxy-1,8-naphthalimide ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1040-25G H1040-5G
TCIAH1040-25GEA 104 EUR
TCIAH1040-25G TCIAH1040-5G
N-Hydroxy-1,8-naphthalimide ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
N-Hydroxy-1,8-naphthalimide
Formula: C₁₂H₇NO₃
Número MDL: MFCD00065062
Núm. CAS: 7797-81-1
EINECS: 232-251-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %