1-(2-Hydroxyethyl)-3,3-dimethylindolino-6'-nitrobenzopyrylospiran ≥93.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1'-(2-Hydroxyethyl)-3',3'-dimethyl-6-nitrospiro[1(2H)-benzopyran-2,2'-indoline], 2-(3',3'-Dimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2'-indolin]-1'-yl)ethanol
H1042-1G H1042-5G
TCIAH1042-1GEA 96 EUR
TCIAH1042-1G TCIAH1042-5G
1-(2-Hydroxyethyl)-3,3-dimethylindolino-6'-nitrobenzopyrylospiran ≥93.0% (by HPLC, titration analysis)
1-(2-Hydroxyethyl)-3,3-dimethylindolino-6'-nitrobenzopyrylospiran
Formula: C₂₀H₂₀N₂O₄
MW: 352,39 g/mol
Número MDL: MFCD00369031
Núm. CAS: 16111-07-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %