Anhídrido itaconico 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

412940250 412941000
ACRO412940250EA 87.3 EUR
ACRO412940250 ACRO412941000
Anhídrido itaconico 98%
Anhídrido itaconico
Formula: C₅H₄O₃
Pto. Ebullición: 239 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 66…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005530
Núm. CAS: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Assay ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR