Methyl-2-[4-(hydroxymethyl)-2-nitrophenoxy]acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-[4-(Hydroxymethyl)-2-nitrophenoxy]acetic Acid Methyl Ester
H1049-1G H1049-100MG
TCIAH1049-1GEA 412 EUR
TCIAH1049-1G TCIAH1049-100MG
Methyl-2-[4-(hydroxymethyl)-2-nitrophenoxy]acetate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-[4-(hydroxymethyl)-2-nitrophenoxy]acetate
Formula: C₁₀H₁₁NO₆
MW: 241,20 g/mol
Número MDL: MFCD04117920
Núm. CAS: 308815-81-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency