5-Hydroxy-1-indanone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1051-25G H1051-5G
TCIAH1051-25GEA 300 EUR
TCIAH1051-25G TCIAH1051-5G
5-Hydroxy-1-indanone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Hydroxy-1-indanone
Formula: C9H8O2
MW: 148,1600 g/mol
Número MDL: MFCD00857527
Núm. CAS: 3470-49-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 189.0 deg-C