Anhídrido itaconico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25216.14
B25216.22
B25216.36
B25216.14EA
55.1
EUR
B25216.14
B25216.22
B25216.36
Anhídrido itaconico ≥97%
Anhídrido itaconico
Purity: 97%
CAS No.: 2170-03-8
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.09
Melting Point: 68-72°
Boiling Point: 114-115°/12mm
MDL No.: MFCD00005530
Formula:
C₅H₄O₃ Pto. Ebullición: 114…115 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 68…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005530 Núm. CAS: 2170-03-8 EINECS: 218-518-2 |