Hexyl nitrite ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H1066-25ML H1066-500ML
TCIAH1066-25MLEA 35 EUR
TCIAH1066-25ML TCIAH1066-500ML
Hexyl nitrite ≥95.0% (por GC)
Hexyl nitrite
Formula: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,18 g/mol
Pto. Ebullición: 52°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797110
Núm. CAS: 638-51-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %