4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-ol, 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol
H1068-25G H1068-500G
TCIAH1068-25GEA 18 EUR
TCIAH1068-25G TCIAH1068-500G
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine ≥98.0% (por GC)
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
Formula: C₁₀H₂₁NO
MW: 171,28 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD00191220
Núm. CAS: 2403-89-6
EINECS: 219-292-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency