4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
H1140-25G
H1140-5G
TCIAH1140-25GEA
322
EUR
TCIAH1140-25G
TCIAH1140-5G
4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Formula:
C₆H₁₃NO₃S Pto. Ebullición: 197°C |
Número MDL:
MFCD00106415 Núm. CAS: 26475-62-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 73.0 to 77.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |