4-(3-Hydroxypropyl)thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-(1,1-Dioxothiomorpholino)-1-propanol
H1141-25G H1141-5G
TCIAH1141-25GEA 397 EUR
TCIAH1141-25G TCIAH1141-5G
4-(3-Hydroxypropyl)thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (por GC)
4-(3-Hydroxypropyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Formula: C₇H₁₅NO₃S
MW: 193,26 g/mol
Núm. CAS: 205194-33-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency