Hexyl-7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
H1145-1G
H1145-5G
TCIAH1145-1GEA
47
EUR
TCIAH1145-1G
TCIAH1145-5G
Hexyl-7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate ≥98.0% (by HPLC)
Hexyl-7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate
Formula:
C₂₀H₂₇NO₄ |
Número MDL:
MFCD06797113 Núm. CAS: 851963-03-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |