Hexadecyl lactate ≥75.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Lactic Acid Hexadecyl Ester, Hexadecyl 2-Hydroxypropionate, Cetyl Lactate
H1159-25G
H1159-500G
TCIAH1159-25GEA
16
EUR
TCIAH1159-25G
TCIAH1159-500G
Hexadecyl lactate ≥75.0% (por GC)
Hexadecyl lactate
Formula:
C₁₉H₃₈O₃ MW: 314,51 g/mol |
Núm. CAS:
35274-05-6 EINECS: 252-478-7 Índice Merck: 14,02030 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 75.0 % |
Melting point | 40.0 to 44.0 deg-C |