Hexadecyl acrylate ≥90.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
H1168-25G H1168-250G
TCIAH1168-25GEA 41 EUR
TCIAH1168-25G TCIAH1168-250G
Hexadecyl acrylate ≥90.0% (por GC) estabilizado
Hexadecyl acrylate
Formula: C₁₉H₃₆O₂
Pto. de inflamación: 178°C
Número MDL: MFCD00078441
Núm. CAS: 13402-02-3
EINECS: 236-492-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %