(S)-2-Amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-HoArg-OH·HCl, L(+)-Homoarginine hydrochloride, H-HomoArg-OH.HCl, H-HomoArg-OH·HCl
H1172-1G H1172-5G
TCIAH1172-1GEA 52 EUR
TCIAH1172-1G TCIAH1172-5G
(S)-2-Amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
(S)-2-Amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₆N₄O₂·HCl
MW: 224,7 g/mol
Pto. de fusión: 206°C
Número MDL: MFCD00012622
Núm. CAS: 1483-01-8
EINECS: 216-045-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +20.0 deg (C=8,6N HCl)