2-[(Hydroxymethyl)amino]ethanol ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
H1174-25G H1174-5G
TCIAH1174-25GEA 72 EUR
TCIAH1174-25G TCIAH1174-5G
2-[(Hydroxymethyl)amino]ethanol ≥95.0% (by titrimetric analysis)
2-[(Hydroxymethyl)amino]ethanol
Formula: C₃H₉NO₂
Núm. CAS: 65184-12-5
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f88b37d4880618a7adf1801a7648d0390a2a916d&vid=f88b37d4880618a7adf1801a7648d0390a2a916d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %