3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihydroferulic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
H1180-1G H1180-5G
TCIAH1180-1GEA 48 EUR
TCIAH1180-1G TCIAH1180-5G
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (por GC)
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Número MDL: MFCD00016558
Núm. CAS: 1135-23-5
EINECS: 214-489-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C