4-Hidroxi-2-metoxibenzaldehído ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1191-1G H1191-5G H1191-25G
TCIAH1191-1GEA 25 EUR
TCIAH1191-1G TCIAH1191-5G TCIAH1191-25G
4-Hidroxi-2-metoxibenzaldehído ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Hidroxi-2-metoxibenzaldehído
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 273
Número MDL: MFCD00051964
Núm. CAS: 18278-34-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f4885275239185a1e17705f8b569fb9c1b6e4e&vid=38f4885275239185a1e17705f8b569fb9c1b6e4e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C