2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-Hydroxyethylethoxypiperazine
H1192-25G H1192-5G
TCIAH1192-25GEA 62 EUR
TCIAH1192-25G TCIAH1192-5G
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174,2407 g/mol
Pto. Ebullición: 172°C
Número MDL: MFCD00074931
Núm. CAS: 13349-82-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %