2,3,6,7,10,11-Hexabromotriphenylene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H1201-1G
H1201-100MG
TCIAH1201-1GEA
416
EUR
TCIAH1201-1G
TCIAH1201-100MG
2,3,6,7,10,11-Hexabromotriphenylene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,3,6,7,10,11-Hexabromotriphenylene
Formula:
C₁₈H₆Br₆ MW: 701,67 g/mol |
Número MDL:
MFCD09834716 Núm. CAS: 82632-80-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |