Harmaline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1237-1G H1237-5G
TCIAH1237-1GEA 45 EUR
TCIAH1237-1G TCIAH1237-5G
Harmaline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Harmaline
Formula: C₁₃H₁₄N₂O
Pto. de fusión: 251°C
Número MDL: MFCD00004955
Núm. CAS: 304-21-2
EINECS: 206-152-6
Índice Merck: 14,04613
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %