(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
H1241-1G H1241-5G
TCIAH1241-1GEA 32 EUR
TCIAH1241-1G TCIAH1241-5G
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Formula: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Número MDL: MFCD00077791
Núm. CAS: 66673-40-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C