cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H1242-25G
H1242-5G
H1242-1G
TCIAH1242-25GEA
531
EUR
TCIAH1242-25G
TCIAH1242-5G
TCIAH1242-1G
cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC)
cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula:
C₈H₁₄O₃ |
Núm. CAS:
73094-35-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 117.0 to 121.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |