trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H1243-1G
H1243-5G
TCIAH1243-1GEA
90
EUR
TCIAH1243-1G
TCIAH1243-5G
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula:
C₈H₁₄O₃ MW: 158,20 g/mol |
Número MDL:
MFCD03840884 Núm. CAS: 66185-74-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 139.0 to 143.0 deg-C |