4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-(4-Hydroxycyclohexyl)ethanol, 4-Hydroxycyclohexaneethanol
H1253-1G
H1253-5G
TCIAH1253-1GEA
71
EUR
TCIAH1253-1G
TCIAH1253-5G
4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Formula:
C₈H₁₆O₂ MW: 144.21 g/mol Pto. Ebullición: 175°C |
Núm. CAS:
74058-21-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |