1-(2-Hydroxyethyl)-3-methylimidazolium chloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2’-hydroxylethyl)-3-methylimidazolium chloride
H1254-5G
H1254-25G
TCIAH1254-5GEA
25
EUR
TCIAH1254-5G
TCIAH1254-25G
1-(2-Hydroxyethyl)-3-methylimidazolium chloride ≥98.0% (by HPLC)
1-(2-Hydroxyethyl)-3-methylimidazolium chloride
Formula:
C₆H₁₁ClN₂O MW: 162,6173 g/mol |
Número MDL:
MFCD12761437 Núm. CAS: 61755-34-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 82.0 to 87.0 deg-C |