4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol
H1257-25G H1257-5G
TCIAH1257-25GEA 746 EUR
TCIAH1257-25G TCIAH1257-5G
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Pto. Ebullición: 122°C
Número MDL: MFCD11036248
Núm. CAS: 33893-85-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)