2-[2-Hydroxy-5-[2-(methacryloyloxy)ethyl]phenyl]-2H-benzotriazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H1261-25G H1261-500G
TCIAH1261-25GEA 35 EUR
TCIAH1261-25G TCIAH1261-500G
2-[2-Hydroxy-5-[2-(methacryloyloxy)ethyl]phenyl]-2H-benzotriazole ≥98.0% (por GC)
2-[2-Hydroxy-5-[2-(methacryloyloxy)ethyl]phenyl]-2H-benzotriazole
Formula: C₁₈H₁₇N₃O₃
Número MDL: MFCD00213348
Núm. CAS: 96478-09-0
EINECS: 424-240-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C