N-(2-Hydroxyethyl)acrylamide ≥98.0% (by GC, titration analysis) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
H1262-25G H1262-500G
TCIAH1262-25GEA 17 EUR
TCIAH1262-25G TCIAH1262-500G
N-(2-Hydroxyethyl)acrylamide ≥98.0% (by GC, titration analysis) estabilizado
N-(2-Hydroxyethyl)acrylamide
Formula: C₅H₉NO₂
Pto. Ebullición: 130°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11110645
Núm. CAS: 7646-67-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %