Azetidin-3-ol hydrochloride ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxyazetidine hydrochloride
H1264-1G
H1264-5G
TCIAH1264-1GEA
39
EUR
TCIAH1264-1G
TCIAH1264-5G
Azetidin-3-ol hydrochloride ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Azetidin-3-ol hydrochloride
Formula:
C₃H₈ClNO MW: 109.56 g/mol |
Número MDL:
MFCD02683887 Núm. CAS: 18621-18-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 87.0 to 92.0 deg-C |