3-Hydroxyxanthen-9-one ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
H1269-1G
H1269-5G
TCIAH1269-1GEA
25
EUR
TCIAH1269-1G
TCIAH1269-5G
3-Hydroxyxanthen-9-one ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Hydroxyxanthen-9-one
Formula:
C₁₃H₈O₃ Pto. de fusión: 243°C |
Número MDL:
MFCD00604748 Núm. CAS: 3722-51-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |