8-Hydroxyquinoline-N-Oxide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 8-Quinolinol N-Oxide, 8-Hydroxyquinoline 1-oxide
H1272-25G H1272-5G
TCIAH1272-25GEA 121 EUR
TCIAH1272-25G TCIAH1272-5G
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
Número MDL: MFCD00006739
Núm. CAS: 1127-45-3
EINECS: 214-430-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C