Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-diol, Perfluoropinacol
H1279-25G H1279-5G
TCIAH1279-25GEA 290 EUR
TCIAH1279-25G TCIAH1279-5G
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol ≥98.0% (por GC)
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol
Formula: C₆H₂F₁₂O₂
MW: 334,06 g/mol
Pto. Ebullición: 129°C
Pto. de fusión: 26°C
Número MDL: MFCD00427700
Núm. CAS: 918-21-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %