9-(2-Hydroxyethyl)adenine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Amino-9-(2-hydroxyethyl)purine
H1290-25G H1290-5G
TCIAH1290-25GEA 148 EUR
TCIAH1290-25G TCIAH1290-5G
9-(2-Hydroxyethyl)adenine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
9-(2-Hydroxyethyl)adenine
Formula: C₇H₉N₅O
MW: 179,18 g/mol
Número MDL: MFCD04220770
Núm. CAS: 707-99-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 240.0 to 244.0 deg-C