4-Hexyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H1294-5G H1294-1G
TCIAH1294-5GEA 342 EUR
TCIAH1294-5G TCIAH1294-1G
4-Hexyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (por GC)
4-Hexyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formula: C₁₆H₂₇BO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14708172
Núm. CAS: 883742-29-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=624f7c5604f0170fa19f33b76d00de635ef86a93&vid=624f7c5604f0170fa19f33b76d00de635ef86a93&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %