3-Hexyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(3-Hexylthiophen-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Hexyl-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester, 2-(3-Hexyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H1298-1G H1298-5G H1298-25G
TCIAH1298-1GEA 66 EUR
TCIAH1298-1G TCIAH1298-5G TCIAH1298-25G
3-Hexyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (por GC)
3-Hexyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formula: C₁₆H₂₇BO₂S
MW: 294,26 g/mol
Número MDL: MFCD11045447
Núm. CAS: 850881-09-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %