(1-Hydroxycyclohexyl)(4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile, 1-[Cyano(4-methoxyphenyl)methyl]cyclohexanol
H1303-1G H1303-5G
TCIAH1303-1GEA 104 EUR
TCIAH1303-1G TCIAH1303-5G
(1-Hydroxycyclohexyl)(4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
(1-Hydroxycyclohexyl)(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formula: C₁₅H₁₉NO₂
MW: 245,32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06658142
Núm. CAS: 93413-76-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C