Hydroxychloroquine sulphate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-((4-((7-Chloroquinolin-4-yl)amino)pentyl)(ethyl)amino)ethanol sulphate, N4-(7-Chloro-4-quinolyl)-N1-ethyl-N1-(2-hydroxyethyl)-1,4-pentanediamine sulphate, 7-Chloro-4-[4-[N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbutylamino]quinoline Sulphate
H1306-25G H1306-5G
TCIAH1306-25GEA 146 EUR
TCIAH1306-25G TCIAH1306-5G
Hydroxychloroquine sulphate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Hydroxychloroquine sulphate
Formula: C₁₈H₂₆ClN₃O
Número MDL: MFCD00078203
Núm. CAS: 747-36-4
EINECS: 212-019-3
Índice Merck: 14,04818
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %