Honokiol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3',5-Diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3',5-Diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3'-Diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl
H1309-1G H1309-200MG
TCIAH1309-1GEA 155 EUR
TCIAH1309-1G TCIAH1309-200MG
Honokiol ≥95.0% (por GC)
Honokiol
Formula: C₁₈H₁₈O₂
MW: 266,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016674
Núm. CAS: 35354-74-6
Índice Merck: 14,04742
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc4dda67e694d191da625ebbf336a919399154bd&vid=bc4dda67e694d191da625ebbf336a919399154bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C