DL-Homophenylalanine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
H1329-1G H1329-5G
TCIAH1329-1GEA 52 EUR
TCIAH1329-1G TCIAH1329-5G
DL-Homophenylalanine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
DL-Homophenylalanine
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 294°C
Número MDL: MFCD00063092
Núm. CAS: 1012-05-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %