2-Hydroxyisonicotinic acid ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H1336-5G H1336-25G
TCIAH1336-5GEA 100 EUR
TCIAH1336-5G TCIAH1336-25G
2-Hydroxyisonicotinic acid ≥98.0% (por GC)
2-Hydroxyisonicotinic acid
Formula: C₆H₅NO₃
Pto. de fusión: 328°C
Número MDL: MFCD01318566
Núm. CAS: 22282-72-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cfa57f3e9c9020150e85700934678c3827595b8&vid=7cfa57f3e9c9020150e85700934678c3827595b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %