Homophthalic anhydride ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H1346-5G H1346-25G
TCIAH1346-5GEA 46 EUR
TCIAH1346-5G TCIAH1346-25G
Homophthalic anhydride ≥98.0% (por GC)
Homophthalic anhydride
Formula: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Pto. Ebullición: 161°C
Número MDL: MFCD00006894
Núm. CAS: 703-59-3
EINECS: 211-873-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2381cd001bbee5ca1a87a8b1d34cc399b02703cf&vid=2381cd001bbee5ca1a87a8b1d34cc399b02703cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %