2-Bromo-2-metilpropionato de etilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
118130050 118135000
ACRO118130050EA 25.5 EUR
ACRO118130050 ACRO118135000
2-Bromo-2-metilpropionato de etilo 98%
2-Bromo-2-metilpropionato de etilo
Formula: C₆H₁₁BrO₂
Pto. Ebullición: 65 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,329 g/cm³
Pto. de inflamación: 60 °C
Número MDL: MFCD00000123
Núm. CAS: 600-00-0
EINECS: 209-980-6
UN: 1993
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sodium (Na) 30.5 to 32.5 % (as Na2SO4)