7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Umbelliferone-3-carboxylic Acid, 7-Hydroxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
H1352-1G H1352-200MG
TCIAH1352-1GEA 189 EUR
TCIAH1352-1G TCIAH1352-200MG
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC)
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆O₅
MW: 206,15 g/mol
Pto. de fusión: 263°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00017491
Núm. CAS: 779-27-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %